Learn More
Thermo Scientific™ Nun™ 384-Shallow-Well Lager-Mikrotiterplatten aus Polypropylen in Standardhöhe
GREENER_CHOICE
Senken Sie Ihre Ausgaben bei der Lagerung von Verbindungen für Anwendungen mit kleinen Volumina durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nunc™384-Well-Polypropylen-Mikrotiterplatten mit flachem Profil in Standardhöhe.
Marke:  Thermo Scientific™ 267461
1272.86 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10390135
  • 1450.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Senken Sie Ihre Ausgaben bei der Lagerung von Verbindungen für Anwendungen mit kleinen Volumina mit Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Polypropylen-Mikrotiterplatten mit Standardhöhe. Platten aus Polypropylen eignen sich ideal für die Aufbewahrung, da es eine niedrige Bindungskapazität besitzt, um Protein- und DNA-Bindung zu verhindern, sodass eine vollständige Rückgewinnung der Proben möglich ist. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. Eine Vielzahl an Farben erleichtert die schnelle Identifizierung der Lagerungssplatten.
Merkmale:
  • Abgerundete Wells sind optimal für das Mischen und die Probenrückgewinnung.
  • Abgerundetes rechteckiges Well-Format minimiert Kapillareffekte
  • Naturfarbene Platten zur Lagerungsidentifikation oder zur Lagerung von kolorimetrischen Assays
  • Weiße Platten für Lumineszenz-Assays
  • Schwarze Platten zur Lagerung oder für Fluoreszenz-Assays
  • Kundenspezifische Barcodierung ist verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
384-Well
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Autoklavierbar
PP mit geringer Bindungsaffinität
Schwarz
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler
55 μl
2 bis 35 μl
Unbehandelt
Ja
100
100/Karton
Ja
ANSI/ SLAS-Standard
Zertifiziert RNase- und DNase-freiANSI-konform
Ohne Deckel
16 x 24
100 Kartons
Nunc
Mikrotiterplatte
Polypropylen
384
Unsteril
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung
25
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Zertifizierte Qualität
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.