Learn More
Cytiva Nuclepore Hydrophile Membranen aus Polycarbonat
Zur Erfassung extrem kleiner Partikel.
Marke:  Cytiva 113506
Artikelnummer. 11339004
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße, hohe Porendichte
  • Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Gute thermische Beständigkeit für eine breite Palette an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blatt
0,2 μm
Hydrophil
20.3 x 25.4 cm
Nucleopore Polycarbonat
Für die Filtration kleiner Partikel
25/Pckg.