Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ NucleoSpin™ Gewebe XS, Mikro-Kit
XS Spin-Kit zur Aufreinigung von DNA aus einem weiten Bereich kleiner Proben.
Marke:  Macherey-Nagel Bioanalysis™ 740901.50
Artikelnummer. 12728572
  • 264.00 CHF / 50 Ansätze
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zwei verschiedene Lysepuffer und die optionale Zugabe des chemischen Zusatzes Enhancer SX ermöglichen eine Feinabstimmung für maximale Ausbeute und Reinheit. NucleoSpin™ wurde für Gram-Bakterien, Archae-Bakterien, Pilze und Algen in Boden, Schlamm- und Sedimentproben entwickelt. Die NucleoSpin™ Bead-Röhrchen enthalten Keramikperlen und sind für die Verwendung in einer Bead-Mühle oder einem Vortexer bestimmt. Effizienter mechanischer Aufschluss sogar von Gram-Bakterien und Sporen. Die Säulen zur Entfernung von Inhibitoren und die effizienten Waschpuffer beseitigen PCR-Inhibitoren. DNA kann meist unverdünnt als PCR-Vorlage verwendet werden.
  • Höchste Empfindlichkeit auch bei seltenen Zielen
  • Alternative Lysesysteme – höchste Ausbeute aus verschiedenen Proben
  • Enthält Keramikperlen – effizientester Zellaufschluss
  • Höchste Reinheit – vollständige Entfernung von PCR-Inhibitoren
Spezifikation
Spezifikation
XS Präparation
50 μg (Bindungsvermögen)
DNA-Isolierung
50 Aufreinigungen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Tissue XS (50)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidium hydrochloride, polyoxyethylenesorbitan monolaurate, proteinase k