Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein-Säule
Isolieren von RNA und Protein aus ungeteilten Proben. Das Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein-Säulenset löst das Problem, sowohl Protein als auch RNA parallel aus derselben Probe zu extrahieren
120.00 CHF - 2300.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp NucleoSpin™ RNA/Protein-Säulensatz
Menge 1Set
Enthält 2 ml-Entnahmeröhrchen, 1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-frei und rDNase
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA und -Protein aus kultivierten Zellen und Gewebe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausreichend für Preis Menge & Verfügbarkeit  
12718592
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740933.10
10rxns
120.00 CHF
10 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12728592
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740933.250
250rxns
2300.00 CHF
250 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11912382
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740933.50
50rxns
533.00 CHF
50 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Parallele Isolierung von RNA und Protein aus ungeteilten Proben
  • Keine Probenteilung erforderlich–zuverlässige Interpretation von RNA und Protein, das  aus derselben Probe extrahiert wurde (direkte Korrelation)
  • Hohe RNA-Ausbeute und -Integrität
  • Hohe Proteinausbeute unabhängig von Proteingröße, Lokalisation, Modifikation usw.
  • Einfache Proteinquantifizierung mit dem MACHEREY-NAGEL Protein Quantification Assay
  • Komplettes Mini-Kit mit NucleoSpin™ Filtern (Shreddern) und rekombinanter DNase für
  • DNA-freie RNA hoher Qualität
Anwendungen
  • Schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA und -Protein aus kultivierten Zellen und Gewebe
  • Erstellen von Genexpressionsprofilen, siRNA-Experimente, Analyse transgener Organismen, Wirkstoff-Screening
  • Breites Spektrum an getesteten Ausgangssubstanzen und bereits nachgewiesene Proteine
Spezifikation
Spezifikation
NucleoSpin™ RNA/Protein-Säulensatz
1Set
2 ml-Entnahmeröhrchen, 1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-frei und rDNase
Für schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA und -Protein aus kultivierten Zellen und Gewebe
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph