Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS
Entwickelt für die effiziente und schnelle Isolierung von RNA aus kleinsten Zell- und Gewebeproben. Das hochmoderne Kit mit zwei Säulen umfasst gDNA-Entfernungssäulen und RNA-Bindungssäulen.
Marke: Macherey-Nagel™ 740990.10
80.55 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA Plus XS
- Entwickelt für besonders kleine Proben bis hin zur Einzelzellanalyse
- Effiziente und schnelle RNA-Isolierung von Zellen und Geweben
- Zweisäulen-System umfasst gDNA-Abbausäulen und RNA-Bindungssäulen
- NucleoSpin™ gDNA-Entnahmesäule – keine zeitaufwendige rDNase-Verdauung
- Praktische Handhabung – Lysatklärung und gDNA-Entfernung mit einer Säule in einem Schritt
- Neuer effizienter Lysepuffer – Kein b-Mercaptoethanol oder TCEP erforderlich
- Vielzahl von Probenmaterialien – kultivierte Zellen, tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen
- Downstream-Prozesse: inklusive Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
Spezifikation
Gelber/blauer Ring | |
Mini-Spin-Säule | |
5–30 μl | |
Bindungsvermögen: 110 μg | |
Zentrifuge | |
NucleoSpin RNA-Plus-Säulen XS, NucleoSpin gDNA-Entfernungssäulen XS, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml),Puffer | |
RNA-Isolations-Kit | |
1 – 105 Kulturzellen; < 5 mg menschliches bzw. tierisches Gewebe | |
HeLa-Zellen (105): 500 bis 2000 ng Mausleber (0.5 μg): 2.5 bis 8 ng Maushirn (0.5 μg): 0.1 bis 0.5 ng |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Silika-Membran | |
Zellkulturen, menschliches oder tierisches Gewebe | |
RNA (mit typischer RIN > 8) | |
Isolation der RNA | |
10 Aufreinigungen | |
A260/A280: 1,9–2,2 | |
18 Minuten/6 Präparate |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin RNA Plus XS
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)