Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus
Das hochmoderne Zweisäulen-Kit umfasst gDNA-Abbausäulen und RNA-Bindungssäulen für eine effiziente und schnelle RNA-Isolierung von Zellen und Geweben.
Marke: Macherey-Nagel™ 740984.250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA Plus
- Effiziente und schnelle RNA-Isolierung von Zellen und Geweben
- Zweisäulen-System umfasst gDNA-Abbausäulen und RNA-Bindungssäulen
- NucleoSpin™ gDNA-Entnahmesäule – keine zeitaufwendige rDNase-Verdauung
- Praktische Handhabung – Lysatklärung und gDNA-Entfernung mit einer Säule in einem Schritt
- Neuer effizienter Lysepuffer – Kein b-Mercaptoethanol oder TCEP erforderlich
- Vielzahl von Probenmaterialien – kultivierte Zellen, tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen
- Downstream-Prozesse: inklusive Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
Spezifikation
Gelber/blauer Ring | |
Mini-Spin-Säule | |
30–120 μl | |
Bindungsvermögen: 200 μg | |
Zentrifuge | |
NucleoSpin RNA-Plus-Säulen, NucleoSpin gDNA-Entfernungssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml),Puffer | |
RNA-Isolations-Kit | |
< 30 mg bis < 30 mg Gewebe | |
HeLa-Zellen (5 x 106): 40-60 μ g Mausleber (20 mg): 80-100 μ g Mausniere (20 mg): 40-70 μ g Mausmilz (5 mg): 30-60 μ g |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Silika-Membran | |
Kultivierte oder Hefezellen; menschliches oder tierisches Gewebe, bakterielle oder Hefezellen; menschliches oder tierisches Gewebe | |
RNA (mit typischer RIN > 9) | |
Isolation der RNA | |
250 Aufreinigungen | |
A260/A280: 1,9–2,1 | |
20 min/6 Präparate |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyleneglycol diacetate, guanidinium thiocyanate, guanidinehydrochloride, ethanol