Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant Säule
Isoliert die Gesamt-RNA aus allen Arten von Pflanzenmaterial und Fadenpilzen ohne Abbau der RNA. Das Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant Kit ist ein komplettes Mini-Zentrifugationskit, das RNA-Pflanzensäulen mit Sammelröhrchen, Filtern, allen benötigten Puffern und RNase-freier rDNase umfasst.
Spezifikation
Format | Mini-Spin-Säulen mit Silika-Membranen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time RT-PCR |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNA-Aufreinigung aus Pflanzenzellen und Gewebe |
Produkttyp | NucleoSpin™ RNA Pflanzensäule |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12979894
|
Macherey-Nagel™
740949.10 |
10 Aufreinigungen | Lysepuffer RA1 (10 ml), Lysepuffer RAP (10 ml), Waschpuffer RAW2 (13 ml), Waschpuffer RA3-Konzentrat (6 ml), Membranentsalzungspuffer (10 ml), Reaktionspuffer für rDNase (7 ml), RNase-freie rDNase (1 Fläschchen der Größe D), RNase-freies Wasser (13 ml), NucleoSpin Filter (10), NucleoSpin RNA-Plansäulen mit Entnahmeröhrchen (10), 2 ml-Entnahmeröhrchen (30), 1,5 ml-Entnahmeröhrchen (10) |
N/A
|
N/A | ||||
12721021
|
Macherey-Nagel™
740949.50 |
50 Präp. | Lysepuffer RA (25 ml), Lysepuffer RAP (25 ml), Waschpuffer RAW2 (13 ml), Waschpuffer RA3-Konzentrat (12 ml), Membranentsalzungspuffer (25 ml), Reaktionspuffer für rDNase (7 ml), RNase-freie rDNase (1 Fläschchen Größe F), RNase-freies Wasser (13 ml), NucleoSpin Filter (50), NucleoSpin RNA Plan-Säulen mit Entnahmeröhrchen (50), 2 ml-Entnahmeröhrchen (150), 1,5 ml-Entnahmeröhrchen (50) |
N/A
|
N/A | ||||
12711021
|
Macherey-Nagel™
740949.250 |
250 Aufreinigungen | Lysepuffer RA1 (125 ml), Lysepuffer RAP (125 ml), Waschpuffer RAW2 (80 ml), Waschpuffer RA3-Konzentrat (3 x 25 ml), Membranentsalzungspuffer (125 ml), Reaktionspuffer für rDNase (30 ml), RNase-freie rDNase (5 Fläschchen Größe F), RNase-freies Wasser (60 ml), NucleoSpin Filter (250), NucleoSpin RNA Plan Säulen mit Entnahmeröhrchen (250), 2 ml-Entnahmeröhrchen (750), 1.5 ml-Entnahmeröhrchen (250) |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
Das NucleoSpin™ RNA Plant Kit wurde für die Isolierung von DNA-freier, hochwertiger RNA aus einer Vielzahl von Pflanzen- und Pilzproben entwickelt. Zu den typischen nachgelagerten Anwendungen gehören RT-PCR in Echtzeit, Genexpressionsprofilierung, Northern Blotting, Primer-Verlängerung, Array-Technologie und RNase-Protektionsassays.
- Zwei verschiedene Lysepuffer enthalten—Optimiertes Lyseverfahren für typische Bedingungen und für spezielle Metaboliten
- rDNase für Aufspaltung in der Säule enthalten—Effiziente Entfernung kontaminierender DNA
- NucleoSpin™ Filter (Schredder) im Lieferumfang enthalten– Effiziente Probenhomogenisierung und Reduzierung der Viskosität
- Parallele Aufreinigung von DNA möglich– Durch Verwendung des NucleoSpin™ RNA/DNA-Puffer-Sets
Inhalt des Sets:
NucleoSpin™ RNA-Säulen mit 2 ml-Entnahmeröhrchen, 2 ml- und 1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filtern, Puffern (Lyse, Waschen, Entsalzen), RNase-freier DNase I, Reaktionspuffer für DNase, RNase-freies Wasser
- Mini-Spin-Säule mit Silika-Membrantechnologie
- Liefert 3 – 70 μg RNA aus 100 μg Pflanzenmaterial
- Elutionsvolumen: 40–60 μl
- Fragmentgröße: 200 b – 20 kb
- Bindungsvermögen: 200 μ g
- Vorbereitungszeit: 30 Minuten/6 Preps
- A260/A280: 1.9–2.1
Spezifikation
Mini-Spin-Säulen mit Silika-Membranen | |
RNA-Aufreinigung aus Pflanzenzellen und Gewebe | |
Je 1 | |
3–70 μg |
Real-Time RT-PCR | |
NucleoSpin™ RNA Pflanzensäule | |
<100 mg Gewebe |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua