Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigungssäulen XS-Säulen
Säulen zur konzentrierten Aufreinigung mit kleinen Elutionsmengen
Marke: Macherey-Nagel™ 740611.50S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle Konzentration und Reinigung von PCR-Produkten
- 2-in-1-Säule für Reaktionsgemische und Gelextraktion
- Die XS-Säulenkonstruktion ermöglicht die Elution hochkonzentrierter DNA
Spezifikation
5µ g | |
Ungefährlich, 18 °C bis 25 °C | |
Silika-Membran-Technologie | |
DNA | |
Agarose-Gel | |
Nein | |
Gelextraktion und PCR-Aufreinigung | |
DNA | |
A260/A280: 1,8-1,9 | |
Raumtemperatur | |
DNA-Fragmente | |
Rückgewinnung 70 bis 95 % |
XS-Zentrifugationssäule | |
Spin-Säule – XS-Design | |
6 bis 12 µl | |
Zentrifugation, Vakuum | |
PCR-Aufreinigung und Gelextraktion, Probenkonzentration | |
Nur NucleoSpin Gel- und PCR-Aufreinungssäulen XS | |
50 | |
XS-Säule | |
< 200 µl PCR-Reaktionsgemisch, < 200 mg Agarose-Gel | |
50 bp bis 20 kbp | |
15 min/6 Präparationen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur