Learn More
Cytiva Nucleon™ BACC1 Extraktionskit für genomische DNA
Nucleon BACC DNA-Extraktions-Kits verwenden ein Nucleon Harz, um Proteine zu binden, die in nur einer Stunde eine hohe Ausbeute an qualitativ hochwertiger genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht gewährleisten
Marke: Cytiva RPN8501
Includes: Reagenzien A und B, 5.0 Mol Natriumperchlorat und Nucleon Harze.
Beschreibung
- Phenolfreies Protokoll, das für die Fertigstellung nur30 wenige Minuten benötigt
- Das Protokoll mit niedrigem Scherwert ermöglicht die maximale Rückgewinnung von DNA mit hohem Molekulargewicht
- Für 50 Präparate mit 1 ml Vollblut oder kultivierte Zellen (1 bis 3x 106 Zellen/ml)
- Erhältlich in verschiedenen Formaten/Reaktionsskalen (siehe 45-000-956 und 45-000-960)
Spezifikation
Das illustra Nucleon BACC-System extrahiert schnell hochmolekulare DNA aus Vollblut und kultivierten Zellen. | |
Schnelle Extraktion hochwertiger genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht aus Zellkulturen und Blut. | |
illustrata Nucleon BACC1 | |
< 12 μg DNA/mg Gewebe |
Blut, Zellkulturen | |
Reagenzien A und B, 5 M Natriumperchlorat und Nucleon™ Harze | |
25 Kits |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.