Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: HILIC
Marke: Macherey-Nagel™ 760523.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Analysesäule | |
4 mm | |
Hydrophile Wechselwirkung | |
50 mm | |
Kugelförmig | |
2 bis 8.5 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika | |
7% | |
No | |
Edelstahl | |
Hydrophile Wechselwirkung, analytische, präparative Chromatographie, LC/MS |
AmmoniumsSulfonsäure | |
Für hydrophile Interaktionschromatographie | |
Ja | |
8700 psi (600 bar) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Silika | |
HILIC | |
HILIC | |
EC-Säule |