Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: HILIC
Marke: Macherey-Nagel™ 760552.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
Ammonium | |
1 ml/min | |
Hydrophil | |
8700 psi (600 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8.5 | |
HILIC | |
60 °C | |
Silika | |
HILIC | |
HILIC | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
3 mm | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
50 mm | |
80:20 Acetonitril/Wasser | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika | |
7% | |
No | |
Edelstahl | |
Analytische HPLC |