Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: HILIC
Marke:  Macherey-Nagel™ 760523.46
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10596415
  • 733.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Analysesäule
4,6 mm
Hydrophile Wechselwirkung
50 mm
Kugelförmig
2 bis 8.5
Je 1
340 m²/g
Sulfonsäure
7%
No
Edelstahl
Hydrophile Wechselwirkung, analytische, präparative Chromatographie, LC/MS
AmmoniumsSulfonsäure
Für hydrophile Interaktionschromatographie
Ja
8700 psi (600 bar)
1,8 μm
110 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
Silika
HILIC
HILIC
EC-Säule