Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Ideal für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße, sind analytische EC-Säulen mit hochreiner Silikaphase für HPLC. Die Säulen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 760078.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Säulen eignen sich für insgesamt anspruchsvolle analytische Trennungen, einschließlich für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Zu den getrennten Wirkstoffklassen gehören: Pharmazeutika (z. B. Analgetika, entzündungshemmende Arzneimittel, Antidepressiva), Herbizide, Phytopharmaka und Immunsuppressiva.
- Geeignet für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten
- Hervorragende basische Deaktivierung
- Otadecyl-Modifikation mit hoher Dichte
- Ideal für die Methodenentwicklung
Spezifikation
Analysesäule | |
4.6 mm | |
Nein | |
11600 psi (800 bar) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft | |
0.18 | |
Ja | |
Edelstahl | |
HPLC, LC/MS |
Octadecyl | |
Für LC/MS und HPLC | |
30 mm | |
Kugelförmig | |
1 bis 11 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC-Säule |