Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Ideal für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße, sind analytische EC-Säulen mit hochreiner Silikaphase für HPLC. Die Säulen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 760083.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Säulen eignen sich für insgesamt anspruchsvolle analytische Trennungen, einschließlich für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Zu den getrennten Wirkstoffklassen gehören: Pharmazeutika (z. B. Analgetika, entzündungshemmende Arzneimittel, Antidepressiva), Herbizide, Phytopharmaka und Immunsuppressiva.
- Geeignet für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten
- Hervorragende basische Deaktivierung
- Otadecyl-Modifikation mit hoher Dichte
- Ideal für die Methodenentwicklung
Spezifikation
Octadecyl | |
Octadecyl | |
1 ml/min | |
Hydrophob | |
150 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
4 mm | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
Ja | |
8700 psi (600 bar) | |
Kugelförmig | |
1 bis 11 | |
0.9 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft | |
0.18 | |
Ja | |
Edelstahl |