Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760050.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Octadecyl | |
Octadecyl | |
1 ml/min | |
Hydrophob | |
50 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
3 mm | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
Ja | |
8700 psi (600 bar) | |
Kugelförmig | |
1 bis 9 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
17,50% | |
Ja | |
Edelstahl |