Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond RS 50 Column - Purification of Vaccine-Grade Plasmid DNA
Column for preparative scale isolation of vaccine-grade plasmid DNA with peristaltic pump or FPLC system.
Marke:  Macherey-Nagel™ 743503
Artikelnummer. 18071091
  • 595.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Plasmid DNA
Spezifikation
Spezifikation
Bacteria, E. coli
1 Prep
Anion Exchange Chromatography Technology
Plasmid DNA
1 Prep
Column
1.8 to 2.0
Peristaltic pump, FPLC
Up to 50 mg
Preparative scale
Bacteria, E. coli
Vaccine-grade plasmid DNA isolation
NucleoBond
1 Prep
Maximum 40 g wet weight