Learn More
Thermo Scientific™ Nucleic Acid Detection Blocking Buffer
Nucleic Acid Detection Blocking Buffer is intended for use with the Thermo Scientific Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, of which it is also a component.
Marke: Thermo Scientific™ 89880A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nucleic Acid Detection Blocking Buffer is intended for use with the Thermo Scientific Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, of which it is also a component. Non-specific binding of probe to membrane can be minimized by incubating the membrane in Blocking Buffer for 15 minutes.
Related Products
- Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit (Cat. No. 89880)
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
Blockierungspuffer | |
Nukleinsäurenachweis-Blockierpuffer | |
500 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.