Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Membran-Vakuumpumpen: MZ2 NT
GREENER_CHOICE
Für verschiedenste Anwendungsbereiche mit nichtkorrosiven und nichtflüchtigen Stoffen. Die Pumpen der MZ-Serie zeichnen sich durch ein Endvakuum von5 Torr aus.
Marke:  BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732000
1273.89 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10522665
  • 1615.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwendet Membranvakuumtechnologie für einen vollkommen trockenen Betrieb. Es muss kein Öl gewechselt oder überwacht werden.
  • Minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten.
  • Das einzigartige Design macht eine mühsame und langwierige Neukalibrierung der Hublänge überflüssig.
  • Individuell zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung.
  • Mit speziell entwickelten Pumpenköpfen für hohe Durchflussraten bei Arbeitsvakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5.2 Torr
1,8 A
150 bis 1800 U/min
230 V, 50/60 Hz
Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, PBT-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe, Polyethylen-Schläuche
45 dB (A)
-10 bis 60 °C
11 kg
40 °C
37 l/min
7.7 Zoll
9.5 Zoll
9.4 Zoll
Membranpumpe
2
50 °F
Ölfrei
16 psi (Einlass), 29 psi (Auslass)
0.24 hp
Manuell
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
24.3 x 23.8 x 19.8 cm (9.5 x 9.4 x 7.7 in.)
MZ 2 NT
CEE
24.25 lb.
104 °F
10 °C
50/60 Hz
19.8 cm
24.3 cm
23.8 cm
IP 40
Chemische Beständigkeit
Vakuumofen
2
230 V