Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Membran-Vakuumpumpen: ME4 NT
GREENER_CHOICE
Für eine Vielzahl von nicht-korrosiven und nicht-verdampfenden Anwendungen. Pumpen der ME-Serie verfügen über ein ultimatives Vakuum von52 Torr.
1640.00 CHF
Spezifikation
PS 0.24 hp
Abmessungen (L x B x H) 24.3 x 23.8 x 19.8 cm (9.5 x 9.4 x 7.7 in.)
Material Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil , FPM-O-Ringe, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, Edelstahl-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe,
Modell ME 4 NT
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 1
Produktcode Marke Stromstärke Elektrische Anforderungen Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Stromstärke Elektrische Anforderungen Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10521705
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen missing translation for 'viewDocuments'
BrandTech™ VACUUBRAND™
20731000
1,8 A 230 V, 50/60 Hz CEE
1640.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwendet eine Membranvakuum-Technologie für einen vollständig trockenen Betrieb. Kein Öl, das gewechselt oder überwacht werden muss.
  • Minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten
  • Einmaliges Design eliminiert die lästige Hublängenkalibrierung durch Versuch-und-Irrtum
  • Individuell zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung
  • Mit speziell entwickelten Pumpenköpfen für hohe Durchflussraten beim arbeitendem Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
0.24 hp
Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil , FPM-O-Ringe, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, Edelstahl-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe,
-10 bis 60 °C
11 kg
40 °C
50/60 Hz
9.5 Zoll
23.8 cm
24.3 x 23.8 x 19.8 cm (9.5 x 9.4 x 7.7 in.)
ME 4 NT
24.25 lb.
104 °F
10 °C
7.7 Zoll
9.4 Zoll