Learn More
Showa Best Gloves™ NSK26™ Coated Nitrile Gloves
SHOWA™ NSK26™ coated nitrile gloves protect the hand and arm from a wide range of chemical splashes whilst providing comfort and touch sensitivity
Marke: Showa Best Gloves™ NSK26-11XL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig beschichteter Nitrilhandschuh, der Schweiß absorbiert und auch bei langem Tragen Komfort und gute mechanische Beständigkeit bietet
- Schnitt- und genähtes Design bietet Bewegungsfreiheit und Komfort beim Tragen
- Schützt die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb, mit angerauter Oberfläche für eine effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Verlängerter Schutz des Unterarms
- Undurchlässig, ideal für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
- Oberfläche für mehr Tastgefühl und Griffsicherheit
- Geringere Allergierisiken
- Geeignet für die Verwendung in der Landwirtschaft, im Bauwesen, in der Lebensmittelverarbeitung, in der Forstwirtschaft und Fischerei, in der Fertigung, Kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Nassarbeiten
Spezifikation
EN 374, EN388, Lebensmittelkontakt-Richtlinie 2002 / 72 EG | |
Rau | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
Elastisch | |
650 mm |
Blau | |
Nitril | |
11 | |
Agrochemikalien, Handhabung von Chemikalien, Farben, Öle, Wartung von Industriewerkzeugen, Raffinerie, Abfall- und Wasseraufbereitung | |
Baumwolle |