Learn More
Showa Best Gloves™ NSK24™ Nitrilhandschuhe mit Innenfutter
Click to view available options
Größe:
9
10
Beschreibung
- Bietet ausgezeichneten Schutz gegen eine große Bandbreite an Lösungsmitteln, Ölen und Säuren
- Bieten Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, die bei schwereren Handschuhen nicht zu finden sind
- Die raue Oberflächenstruktur sorgt selbst bei öligen und nassen Anwendungen für Griffsicherheit
- Innenhandschuh aus Baumwolle sorgt für zusätzlichen Komfort und Schutz
- Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199, CE |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blue |
Oberflächenbehandlung außen | Rough |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 9 |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für ölige, fettige Anwendungen, Raffinerien, Schutz vor sechswertigem Chrom, Schutz vor Kraftstoffen, Lackierung, Mauerwerk und Lebensmittelanwendung |