Learn More
Cytiva nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow Affinitätsmedium
Manuelle Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper. Cytiva Lifescience™ nProtein A Sepharose™ 4 Fast-Flow-Affinitätsmedium enthält natives Protein A, das an Sepharose 4 Fast Flow gekoppelt ist.
Marke: Cytiva 17-5280-01
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringes Auslaufen von Protein A mit beinahe doppeltem Gesamtbindungsvermögen für IgG gegenüber Protein-A-Sepharose CL-4B
- Verwendung in von der FDA zugelassenen Verfahren im großen Maßstab
- Herstellung ohne Komponenten tierischen Ursprungs
- Festigkeit und hoher Substitutionsgrad gegenüber Sepharose 4 Fast Flow Matrix für die schnelle Verarbeitung großer Volumina von verdünntem Zellkulturfluid
- Hohe chemische, thermische und mechanische Stabilität
- Widerstandsfähig gegen hohe Konzentrationen von Trennmitteln für Wasserstoffbindungen
Spezifikation
5 ml | |
Zur Aufreinigung von mono- und polyklonalen Antikörpern | |
>35 mg Human-IgG/ml | |
150 bis 250 cm/Stunde | |
9.84 Zoll | |
100 kPa | |
3 bis9 | |
Natives Protein A (S. aureus) |
Keine signifikanten Veränderungen im chromatographischen Verhalten nach 1 wöchiger Lagerung bei Verwendung von 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCI, 2 % Benzylalkohol oder 20 % Ethanol | |
2 bis 8 °C | |
rProtein A Sepharose 4 Fast Flow-Medien | |
90 μm | |
25 cm | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
20 % Ethanol |