Learn More
Thermo Scientific™ NP-40Permeationslösung in PBS (10-fach)
36.25 CHF - 60.33 CHF
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 10X
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Format Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15493539
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J60838.AK
250 mL
36.25 CHF
250 Milliliter
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15403549
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
J60838.AP
500 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
10X
Umgebungstemperaturen
Flüssig