missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ APO-BRDU-IHC (TUNEL) Apoptosis Kit

Applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen

Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-31164

Additional Details : Gewicht : 0.58200kg

Artikelnummer. 15746867

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Positive & Negative Control Slides, Blocking Buffer, H202/Urea Tablets, Proteinase K, DAB Tablets, TdT Enzyme, Br-dUTP, 200X Conjugate, 5X-Reaction Buffer, Biotin-anti BrdU antibody, Methyl Green
APO-BRDU-IHC (TUNEL) Apoptosis Kit
1 Kit
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote