Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Cathode Buffer 10X pH 9-12
Zur Verwendung mit ZOOM IPG-Streifen
Marke: Invitrogen™ ZB10912
Includes: Das ZOOM IEF-Fraktionator Combo-Kit enthält den ZOOM IEF-Fraktionator; eine Packung ZOOM Scheiben für jeden pH-Wert sowie ZOOM Reagenzien (Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS, Trägerampholyte mit pH-Wert 3 bis 10, Anoden- und Kathodenpuffer)
Beschreibung
Isoelektrische Fokussierung, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Kathodenpuffer | |
Das ZOOM™ IEF-Fraktionator Combo-Kit enthält den ZOOM™ IEF-Fraktionator; eine Packung ZOOM™ Scheiben für jeden pH-Wert sowie ZOOM™ Reagenzien (Harnstoff, Thioharnstoff, CHAPS, Trägerampholyte mit pH-Wert 3 bis 10, Anoden- und Kathodenpuffer) ZOOM™ Scheiben, Trägerampholyten und Puffer werden bei +4 °C gelagert. | |
Nasseis | |
ZOOM™ |
10 x | |
IEF-Gel | |
ZOOM™ IPG-Streifen | |
100 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.