Learn More
Invitrogen™ XCell SureLock™ Lid
Für das XCell SureLock Mini-Blot-Modul
Marke:  Invitrogen™ EI0010
Artikelnummer. 10553483
  • 343.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Anwendungen:
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Mini
Deckel
XCell SureLock™ Mini
XCell SureLock™
Raumtemperatur