Learn More
Invitrogen™ Gel-Messer
Für das XCell SureLock Mini-Blot-Modul
Marke: Invitrogen™ EI9010
Additional Details : Gewicht : 0.00454kg
Beschreibung
Anwendungen:
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Universal | |
Novex™, XCell SureLock™ | |
Raumtemperatur |
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse | |
Mini | |
Kassettenöffner |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.