Learn More
Invitrogen™ Pufferkern mit Elektroden für XCell SureLock™ und XCell II™ Blot-Modul
Für das XCell SureLock Mini-Blot-Modul
Marke: Invitrogen™ EI9014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwendungen:
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
XCell SureLock™ Mini | |
XCell II™, XCell SureLock™ | |
1 Each |
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse | |
Mini | |
Pufferkern | |
Raumtemperatur |