Learn More
Invitrogen™ L-Buffer Chamber for XCell SureLock™ and XCell II™ Mini-Cells
XCell SureLock and XCell II Mini-Zellen
Marke: Invitrogen™ EI0013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwendungen:
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Mini | |
Niedrigere Pufferkammer | |
Raumtemperatur |
XCell SureLock™ Mini | |
XCell II™, XCell SureLock™ | |
1 Each |