Learn More
Invitrogen™ Puffersperre für XCell SureLock™ und XCell II™ Blot-Modul
XCell SureLock and XCell II Blot-Modul
Marke: Invitrogen™ EI0012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwendungen:
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Mini | |
Pufferdamm |
XCell SureLock™ Mini | |
XCell II™, XCell SureLock™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.