Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Wash Solution (16X)
Optimierte Lösung einer konzentrierten gepufferten Kochsalzlösung mit Detergens
Marke: Invitrogen™ WB7003
Includes: 2 x 100 ml-Antikörperwaschlösung (16x)
Beschreibung
Minimiert Hintergrund- und unspezifische Bindungen an Nitrocellulose- (NC) und Polyvinylidendifluorid-Membranen (PVDF). Ausreichend Reagenzien für 20 Mini-Blots.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Spezifikation
Waschlösung | |
2 x 100 ml-Antikörperwaschlösung (16x) Bei +4 °C lagern. |
|
WesternBreeze™ |
Blotting-Puffer | |
Nitrozellulose, PVDF | |
2 x 100 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.