Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chromogenic Kit, anti-goat
Nachweis von Proteinen, die auf Membranen (Nitrozellulose oder PVDF) nach dem westlichen Transfer immobilisiert oder direkt von der Lösung gebunden wurden (Dot-Blots)
Marke: Invitrogen™ WB7107
Includes: Blockierungslösungen, Verdünnungsmittel für primäre Antikörper, gebrauchsfertige sekundäre Antikörperlösung (Anti-Maus, Anti-Kaninchen oder Anti-Ziege), gebrauchsfertiges chromogenes Substrat, Waschlösungen und Inkubationsschalen. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 20 Mini-Blots.
Beschreibung
Der Nachweis erfolgt mit einem gebrauchsfertigen BCIP/NBT-Substrat für alkalische Phosphatase. An den Proteinbändern an der Membran entwickeln sich nicht verblassende violette Präzipitate.
WesternBreeze™ Chromogen bietet:
- Klarer Hintergrund
- Hohe Empfindlichkeit - niedrige Picogrammwerte nachweisbar
- Hohe Spezifität
Ein einfaches Protokoll – keine Optimierung erforderlich
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Western-Blot-Kit | |
Ziege | |
AP-Substrat (alkalische Phosphatase) | |
Nitrozellulose, PVDF | |
Ziege |
Die WesternBreeze™ Chromogen-Kits enthalten Blockierungslösungen, Verdünnungsmittel für primäre Antikörper, gebrauchsfertige sekundäre Antikörperlösung (Anti-Maus, Anti-Kaninchen oder Anti-Ziege), gebrauchsfertiges chromogenes Substrat, Waschlösungen und Inkubationstabletts. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 20 Mini-Blots. Lagern Sie die Kits bei +4 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
Nasseis | |
Chromogen | |
WesternBreeze™ | |
1 kit |