Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Blocker/Diluent (Part A and B)
Optimiertes, anwenderfreundliches Verdünnungssystem für Blocker und Primärantikörper
Marke:  Invitrogen™ WB7050
Artikelnummer. 10718663
  • 226.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 80 ml Blocker/Verdünner (Teil A); 80 ml Blocker/Verdünner (Teil B)
Beschreibung
Beschreibung
Western Blot-Nachweis mit niedrigem Hintergrundsignal und hohem Nutzsignal auf Nitrocellulose- (NC) und Polyvinylidendifluorid-Membranen (PVDF). Ausreichend Reagenzien für 20 Mini-Blots.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blocker und Verdünnungsmittel
80 ml Blocker/Verdünner (Teil A);
80 ml Blocker/Verdünner (Teil B).
Bei +4 °C lagern.
WesternBreeze™
Blotting-Puffer
Nitrozellulose, PVDF
80 mL