Learn More
Thermo Scientific™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 to 20%
The Novex Tris-Glycine Welcome Pack provides all of the necessary Novex Tris-glycine gels, buffers, and reagents needed to begin using the XCell SureLock Mini-Cell.
Marke:  Thermo Scientific™ XP0420D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17753734
  • 632.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Novex Tris-Glycine Welcome Pack provides all of the necessary Novex Tris-glycine gels, buffers, and reagents needed to begin using the XCell SureLock Mini-Cell. The XCell SureLock Mini-Cell is a vertical mini-protein gel electrophoresis system compatible with all Invitrogen mini precast gels and Surecast handcast gels.
Inhalt des Novex Tris-Glycin Plus Midi-Starterpakets:
• XCell SureLock Mini-Zelle (EI0001)
• Novex Tris-Glycine Mini-Gels, WedgeWell Format (2 Kartons, 20 Gele)
• Novex Tris-Glycine SDS-Laufpuffer, 10X (LC2675)
• Novex Tris-Glycine SDS-Probenpuffer, 2X (LC2676)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10X (LC0004)
• Vorgefärbte Ruler Plus Proteinleiter, 10 bis 250 kDa
(26619)
Informationen zur XCell SureLock Mini-Zelle 
Die XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten Surecast Gelen kompatibel ist. Die Mini-Zelle ist einfach, robust und einfach zu bedienen. Jede XCell SureLock Mini-Zelle kann bis zu zwei Gele pro Lauf aufnehmen. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Informationen zu Novex Tris-Glycin-Gelen, WedgeWell-Format
Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind Polyacrylamid-Gele auf Basis der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese und ermöglichen die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern. Sie bieten eine konstante Leistung und Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Bändern. Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format verfügen über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die keilförmigen Wells besitzen größere Öffnungen, die die Probenbeladung erleichtern.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffers (LC2672) oder des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
XCell SureLock Mini-Zelle
Mini
Tris-Glycin
10-Well
1 Welcome Pack
4 bis 20%
1,0 mm
20 bis 200 kDa
Novex™, WedgeWell™
Nasseis