Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 16%
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
878.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank
Gelanteil (%) 16 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
15864072
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
XP0016A
10-Well
878.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15874072
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
XP0016B
12-Well
878.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15884072
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
XP0016C
15-Well
878.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Novex Tris-Glycin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tris-Glycin-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Inhalt des Novex Tris-Glycin Plus Midi-Starterpakets:
  • Mini-Gel-Tank (A25977)
  • Novex Tris-Glycin Mini-Gele, WedgeWell-Format (2 Boxen, 20 Gele)
  • Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer, 10x (LC2675)
  • Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer, 2x (LC2676)
  • NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10x (NP0004)
  • PageRuler Plus Vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 250 kDa (26619)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Novex und NuPAGE Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Über Novex Tris-Glycin-Gelen im WedgeWell-Format
Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind Polyacrylamid-Gele auf Grundlage der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese und ermöglichen die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern. Sie bieten eine konstante Leistung und Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Bändern. Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format verfügen über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die keilförmigen Wells besitzen größere Öffnungen, die die Probenbeladung erleichtern.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffers (LC2672) oder des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank
Mini
Tris-Glycin
PageRuler™ Plus Vorgefärbte Proteinleiter
1 Welcome Pack
16 %
1,0 mm
6 bis 200 kDa
Novex™, WedgeWell™
Nasseis