Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Buffer Kit
Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen
Marke:  Invitrogen™ LC2677
94.67 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10482102
  • 142.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Requires : Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser vor der Verwendung erfordert.
Beschreibung
Beschreibung
Vorgemischte Puffer sind eine praktische Möglichkeit, hochwertige und konsistente Elektrophorese-Ergebnisse zu erhalten.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Puffer-Kit
SDS-PAGE-Gel
Novex™
• 500 ml 10X Tris-Glycin-SDS Laufpuffer
• 20 ml 2X Tris-Glycin-SDS-Probenpuffer
Alle Novex™ Puffer haben eine Haltbarkeit von 6 Monaten. Je nach Formulierung bei +4 bis 25 °C lagern.
Novex™ Tris-Glycin-Gel
1 kit