Learn More
Invitrogen™ Novex™ TNF-α Swine ELISA-Kit
Quantifiziert natürliches und rekombinantes Schweine-TNF-α in Schweineserum, EDTA-Plasma, gepufferte Lösung oder Zellkulturmedium
Marke: Invitrogen™ KSC3012
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Porcine-Tumor-Nekrose-Faktor alpha (Hu TNF-α) ELISA quantifiziert Por TNF-α in Humanserum, -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Por TNFα1.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Schweine-TNFα misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
TNF-α wird von Makrophagen produziert und hat viele Immuneffekte.
Apoptose, Apoptose-bezogene Faktoren, Zellanalyse, Zellsignalweiterleitung, Zellviabilität, Zellproliferation und -funktion, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Gehäuse P23563 | |
<3 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Schwein | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
TNFa | |
7.3 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
TNF-α | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
23.4 bis 1500 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrischer Nachweis | |
397086 | |
4 h | |
6 % | |
HRP | |
2 x 96 Tests | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Schwein | |
5 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.