Learn More
Invitrogen™ TMB-Chromogen-Lösung (für ELISA)
Kann als Substrat für Meerrettich-Peroxidase (HRP) in ELISAs verwendet werden
Marke: Invitrogen™ 002023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie die TMB (3,3', 5,5;-Tetramethylbenzidin)-Chromogenlösung wie geliefert. Es ist keine Verdünnung oder weitere Vorbereitung erforderlich. Bei Vorhandensein von Peroxidase (HRP, POD) verfärbt sich TMB blau und kann bei OD650 nm abgelesen werden.
Erstellen eigener Immunassays, Zellanalysen, Immunassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
TMB-Lösung | |
Chemisches Substrat | |
Nasseis |
Kolorimetrisch | |
TMB | |
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.