Learn More
Invitrogen™ Tissue Extraction Reagent I
Lysepuffer für die Gesamt-Proteinextraktion aus Gewebeproben
Marke: Invitrogen™ FNN0071
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erstellung eigener Immunassays, Zellanalyse, Zelllyse, Immunassays, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Puffer. 2 bis 3 Wochen bei 2 bis 8°°C oder bis zu 1 Jahr stabil, wenn es in Arbeitsaliquoten aufgeteilt und bei ≤20°C elagert wird | |
Reagenz für die Gewebeextraktion | |
100 ml |
Enzymmarkiert | |
Luminex Assay, Western Blot, Probenvorbereitung für ELISA | |
Trockeneis |