Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 6%
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
Marke: Invitrogen™ EC6865BOX
266.40 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele. Novex TBE-Harnstoffgele haben je nach Geltyp eine Haltbarkeit von 4 bis 8 Wochen.
Beschreibung
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 6% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 25–110 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
- Diese Gele sind für die Analyse und Aufreinigung von Produkten mit 20 bis 800 Basen optimiert, was sie zu einer idealen Wahl für die Analyse und Aufreinigung synthetischer Oligos, sowie für RNase-Protektionsassays (RPA), in vitro-Transkriptionsstudien und Northern-Blot-Analysen macht.
- Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
- Hergestellt aus hochreinen Reagenzien, darunter Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED, APS und 7M-Harnstoff
- Eine strenge Qualitätskontrolle gewährleistet, dass Gele und Puffer frei von DNase und RNase sind
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen • Novex™ TBE-Urea-Gele sind je nach Geltyp 4 bis 8 Wochen haltbar Lagerung bei 4 °C. |
|
XCell SureLock Mini-Cell | |
TBE-Harnstoff | |
20 bis 800 bp | |
10 Gele/Karton | |
Nasseis |
Novex TBE-Urea Gels, 6%, 10-well | |
6% | |
TBE-Gel | |
10-Well | |
Single-stranded DNA Oligos/RNA |
Sicherheit und Handhabung
- 6% TBE-Urea Gels 1.0 mm, 10 Well
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: urea