Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Laufpuffer (5X)
Kompatibel mit Agarose- und Polyacrylamid-Gelen
Manufacturer: Invitrogen™ LC6675
75.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00454kg
Description
Novex™ TBE-Gele bieten die höchstmögliche Auflösung für die Analyse von Restriktionsverdau- und PCR-Produkten. DNA-Fragmente mit einer Größe von 10 bis 3.000 Basenpaaren werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt.
- Vorbereitet mit 0,5x TBE als Gelpuffer
- Ausreichend für eine gute elektrophoretische Trennung und gleichzeitig niedrig genug, um DNA-Protein-Interaktionen zu fördern
- TBE- und DNA-Verzögerungsgele sind zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Cell konzipiert
Acrylamidgel-Elektrophorese, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Gel-Elektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Laufpuffer | |
Bei Raumtemperatur lagern | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting | |
TBE-Laufpuffer | |
Raumtemperatur |
5X | |
Polyacrylamid-Gele, Agarose-Gele | |
Novex™ | |
1 l |
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.