Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 6%
Novex™ TBE Gels 6% are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
388.00 CHF - 412.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
Lagerung bei 4 °C.
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini-Cell
Gelanteil (%) 6%
Geltyp TBE
Produkttyp TBE-Gel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Wells Preis Menge & Verfügbarkeit  
12085725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EC6261BOX
Novex TBE Gels, 6%, 1-well 1-Well
412.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12095725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EC6265BOX
Novex TBE Gels, 6%, 10-well 10-Well
390.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12005735
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EC62652BOX
Novex TBE Gels, 6%, 12-well 12-Well
390.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12015735
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EC62655BOX
Novex TBE Gels, 6%, 15-well 15-Well
388.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ TBE Gels 6% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 65–250 bp.
Novex TBE Gels are available in a variety of well formats and gel percentages and can be stained by silver staining, ethidium­ bromide, and SYBR™ Green staining techniques after electrophoresis.
Advantages of TBE Gels for nucleic acid separation:
• High resolution and sensitivity with lower background staining
• Requires ∼10% sample concentration and volume of large or agarose gels
• Efficient blotting
• Easy extraction of DNA from gels
• Gel extraction does not interfere with enzymatic reactions
• Accurate and reproducible results
Formulation
Novex TBE gels are manufactured with high-purity Tris base, boric acid, EDTA, acrylamide, bisacrylamide, TEMED, and APS.
Recommended buffers
For optimum performance, Novex™ TBE Running Buffer and Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer are strongly recommended for use with these gels. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer contains the tracking dyes Bromophenol Blue and Xylene Cyanol as well as the density agent Ficoll™, which yields sharper and straighter bands than conventional density agents.
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
Spezifikation
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
Lagerung bei 4 °C.
6%
TBE-Gel
10 Gele/Karton
Nasseis
XCell SureLock Mini-Cell
TBE
65 to 250 bp
Double-stranded DNA (dsDNA)