Learn More
Invitrogen™ SYPRO™ Ruby Protein-Blot-Färbemittel
Kompatibel mit Immunfärbung (Western Blotting), Mikrosequenzierung und Massenspektrometrie
Marke:  Invitrogen™ S11791
Artikelnummer. 11590656
  • 332.00 CHF / 200 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SYPRO™ RUBY Protein-Blot-Färbemittel ist eine hochempfindliche, gebrauchsfertige fluoreszierende Färbung für Proteine auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen. Gefärbte Proteine können mit einem Standard-UV-Transilluminator oder mit einem Laserscanner angezeigt werden.
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Fluoreszent
Protein-Blot-Färbemittel
200 mL
Protein
In-Blot-Nachweis
SYPRO Ruby
SYPRO™
Raumtemperatur