Learn More
Invitrogen™ StainEase™ Staining Trays
Die Färbemittel und Lösungen können ohne Handhabung des Gels gewechselt werden.
Marke: Invitrogen™ NI2400
Includes: StainEase™ Gel-Färbeschale wird mit zwei transparenten Polycarbonat-Behältern, zwei weißen Polycarbonat-Sieben, zwei transparenten Polycarbonat-Deckeln mit Griffen und wasserdichten Deckeletiketten geliefert.
Beschreibung
Das StainEase Gel-Färbetablett ist eine praktische Möglichkeit, Mini-Gele gleichmäßig zu färben und ein Brechen von Gelen zu verhindern. Der Färbetablettsatz enthält einen perforierten Filtereinsatz, der das Gel hält und die Färbung ableitet, sowie einen Deckel und einen Aufnahmebehälter. Nimmt problemlos bis zu vier Mini-Gele auf.
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Inhalt: StainEase™ Gel-Färbeschale wird mit zwei transparenten Polycarbonat-Behältern, zwei weißen Polycarbonat-Sieben, zwei transparenten Polycarbonat-Deckeln mit Griffen und wasserdichten Deckeletiketten geliefert. | |
StainEase™ | |
Raumtemperatur |
Färbetablett | |
2 pack |