Learn More
Secondary Antibody Solution Alk-Phos. Conjugated (Anti-Mouse)
Pre-diluted, ready-to-use formulation containing alkaline phosphatase labeled polyclonal antibodies in a proprietary stabilizing reagent
Marke: Invitrogen WP20006
81.33 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
A goat anti-mouse polyclonal alk-phos conjugate, this Secondary antibody is compatable with both chemiluminescent and chromogenic methods of immunodetection, and will identify antigens bound with a primary mouse antibody.
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
Spezifikation
Polyclonal | |
Goat | |
Whole Antibody | |
Mouse | |
Liquid | |
Mouse |
Alkaline Phosphatase (AP) | |
100 mL (2 Bottles) | |
Secondary | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
IgG | |
Wet Ice |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.