Learn More
Invitrogen™ Novex™ pH 3-7 IEF Buffer Kit, Includes LC5300, LC5370, LC5371
Optimiert für die Verwendung mit Novex IEF-Gelen mit pH-Wert 3 bis 7
Marke: Invitrogen™ LC5377
Includes: Jedes Kit enthält LC5300, LC5370, LC5371
Beschreibung
Isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Puffer-Kit | |
IEF-Gel | |
Novex™ |
Anoden- und Kathodenpuffer | |
Novex™ IEF-Gel | |
1 kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.