Learn More
Invitrogen™ Wash Solution Concentrate (20X), 15 ml
Entwickelt für die Erfüllung zusätzlicher Lösungsvolumina für Protokolle von automatisierten Systemen
Marke:  Invitrogen™ WB04
Artikelnummer. 12063609
  • 46.07 CHF / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Das Konzentrat der Waschlösung enthält: 15 ml einer 20x Waschlösung
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Luminex Multiplex-Bedienfeldern. 20X Konzentrat enthält 0,1 % Natriumazid.
Weitere Informationen zur Verwendung von Waschlösungskonzentrat finden Sie im Handbuch.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waschpuffer
Flüssig
MAGPIX™
Nasseis
15 ml
Luminex Instrumente, FlexMAP 3D System, MAGPIX System, Luminex 200 System
Das Waschlösungskonzentrat enthält:
15 ml der 20x Waschlösung
Bei 15 °C bis 30 °C lagern