Learn More
Invitrogen™ Large Gel Drying Kit
Für größere Gele oder vier Mini-Gele
Marke:  Invitrogen™ NI2207
Artikelnummer. 10573103
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: DryEase™ großer Gel-Trockenrahmen (1 Rahmen, 8 Klammern), DryEase™ große vorgeschnittene Zellophan-Folie (100 Blatt) und Gel-Dry™ Trocknungslösung (500 ml).
Beschreibung
Beschreibung
Das große Geltrocknungssystem trocknet Gele mit den gleichen Komponenten wie das DryEase™ Mini-Gel Trocknungssystem. Konsistent trockene Gele ohne Risse, bis zu vier Mini-Gele oder ein großformatiges Gel können aufgenommen werden. Eine Basis ist für die Montage nicht erforderlich.
Geltrocknung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das große Gel-Trocknungs-Kit enthält einen DryEase™ großen Gel-Trockenrahmen (1 Rahmen, 8 Klammern), DryEase™ große vorgeschnittene Zellophan-Folie (100 Blatt) und Gel-Dry™ Trocknungslösung (500 ml). Lösung bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert ein Jahr lang haltbar.
Großes Geltrocknungskit
Novex™
1 kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.