Learn More
Invitrogen™ Large Cellophane
Bestandteil des großen Gel-Trocknungs-Kits zum Trocknen von PAGE-Gelen
Marke:  Invitrogen™ NC2200
Artikelnummer. 10789243
  • 173.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das große Gel-Trocknungskit bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Gele ohne Rissbildung dauerhaft zu trocknen und kann bis zu 1 bis 4 Mini-Gele oder ein großformatiges Gel aufnehmen.
Geltrocknung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung; bei Raumtemperatur lagern
Novex™
Raumtemperatur
Großes Cellophan
100/ pkg.