Learn More
Invitrogen™ HiMark™ Unstained Protein Standard
Entwickelt für die Analyse von Proteinen hoher Molekularmasse auf Novex™ NuPAGE™ Tris-Acetat-Gelen
Marke:  Invitrogen™ LC5688
836.00 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10655593
  • 898.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Umfassend: enthält Marker mit einer großen Bandbreite hoher Molekulargewichte und bietet neun Proteinbanden im Bereich von 30 bis 460 kDa.
  • Praktisch: Die gebrauchsfertige Mischung eliminiert die Notwendigkeit der Erwärmung oder Reduzierung des Probenpuffers, wie auch der Probenzugabe vor Gebrauch
  • Kompatibel: Vorgesehen für den Einsatz mit NuPAGE Novex 3 – 8 % und 7 % Tris-Acetat-Gelen unter denaturierenden Bedingungen
  • Kann auch mit NuPAGE Novex 4 – 12 % Bis-Tris-Gelen mit NuPAGE MOPS Laufpuffer und Novex 4 % Tris-Glycin-Gel verwendet werden. Um jedoch beste Ergebnisse mit HMW-Proteinen zu erzielen, verwenden Sie immer NuPAGE Novex Tris-Acetat-Gele
HiMark Standard für Proteine mit hohem Molekulargewicht ist auch in einem vorgefärbten Format erhältlich.
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: je ein 250 µl-Fläschchen
Lagerpuffer: 250 mmol Tris-HCl (pH 8,5), 0,5 mmol EDTA, 50 mmol DTT, 10 % Glycerin, 2 % LDS, 0,2 mmol Coomassie G-250 und 0,175 mmol Phenolrot
Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern
Proteinleiter
Tris-Acetat-Gele
Ungefärbt
500, 290, 240, 160, 116, 97, 66, 55, 40 kDa
250 μl
Western Blotting, SDS-PAGE
9
Ja
40 bis 500 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
HiMark™
Trockeneis